Learn More
Thermo Scientific™ RadEye GX, tragbares Strahlenüberwachungsgerät
Thermo Scientific RadEye GX High-End Standalone-Messinstrument, das die Erwartungen auch der anspruchsvollsten Anwender übertrifft
Marke:  Thermo Scientific™ 4250692
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17802394
  • 1985.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-09-2025
Beschreibung
Thermo Scientific RadEye GX High-End Standalone-Messinstrument, das die Erwartungen auch der anspruchsvollsten Anwender übertrifft
Für allgemeine Zählraten- und Oberflächen-Kontaminationsmessungen sowie Dosisratenmessungen.
  • Geeignet für die Geigerzähler praktisch aller Hersteller'
  • Bis zu 16 verschiedene Sondenkonfigurationen können im Untermenü gewählt werden
  • Sonden können im Feld mühelos mit einfachem Knopfdruck gewechselt werden
  • Gewicht 160 g (5,6 oz.) mit Gummischutz, ohne Kabel, 110 x 67 x 62 mm (4,3 x 2,6 x 2,4in.)
  • Klares, großes Display
  • Vielfältige Betriebsarten
  • Einstellungen und Datenanalyse erfolgen durch optionale Windows™-basierte PC-Software und Lesegerät
  • Protokolliert die letzten 250 Alarme, Fehlermeldungen und Konfigurationsänderungen
  • Gemessene Werte: Zählrate (cps, cpm), Oberflächenkontamination (Bq, dps, dpm, Bq/cm2), Dosisrate (R/h, Sv/h, rem/h)
  • Hintergrundsubtraktion: im Zählraten- und Kontaminationsmodus
  • Sondenbibliothek: 16 verschiedene Detektoren mit entsprechend hoher Spannung, Kalibrierfaktor, Totzeit-Korrektur, Überlastungsgrenzwert, Detektorbereich und Timeout bei Detektorfehler; Standardwerte für HP-190A, HP-210, HP-270, HP-290, HP-360 und EP-15 werksseitig voreingestellt
  • Interner Speicher: Die 1.500 zuletzt gemessenen Werte werden gespeichert und können über ein PC-Programm ausgelesen werden; Maximum- und Mittelwert der Zählrate und Dosisrate; das Zeitintervall ist werksseitig auf 120 s voreingestellt; Impulszähler-Messungen und momentane Anzeigewerte werden manuell gespeichert; Logbuch mit 250 Einträgen für Konfigurationsänderungen, auftretende Alarme und Fehler
  • Mittelwertfilter: Filtertyp Zählratenmessgerät - leistungsfähiges digitales Filter (Advanced Digital Filter, ADF), digitales RC-Filter mit Zeitkonstante, 1 s bis 180 s, je nach Zählrate und Zählratenänderung
  • EMV: Störaussendung - EN 61000-6-3, Störfestigkeit - EN 61000-6-2
Spezifikation
Spezifikation
RadEye GX Survey Meter
Strahlenüberwachungsgerät
Dependent on probe used
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RadEye GX, tragbares Strahlenüberwachungsgerät > RadEye GX survey meter