Learn More
Thermo Scientific™ RadEye GX, tragbares Strahlenüberwachungsgerät
Thermo Scientific RadEye GX High-End Standalone-Messinstrument, das die Erwartungen auch der anspruchsvollsten Anwender übertrifft
1985.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17802394
|
Thermo Scientific™
4250692 |
RadEye GX Survey Meter |
1985.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific RadEye GX High-End Standalone-Messinstrument, das die Erwartungen auch der anspruchsvollsten Anwender übertrifft
Für allgemeine Zählraten- und Oberflächen-Kontaminationsmessungen sowie Dosisratenmessungen.
- Geeignet für die Geigerzähler praktisch aller Hersteller'
- Bis zu 16 verschiedene Sondenkonfigurationen können im Untermenü gewählt werden
- Sonden können im Feld mühelos mit einfachem Knopfdruck gewechselt werden
- Gewicht 160 g (5,6 oz.) mit Gummischutz, ohne Kabel, 110 x 67 x 62 mm (4,3 x 2,6 x 2,4in.)
- Klares, großes Display
- Vielfältige Betriebsarten
- Einstellungen und Datenanalyse erfolgen durch optionale Windows™-basierte PC-Software und Lesegerät
- Protokolliert die letzten 250 Alarme, Fehlermeldungen und Konfigurationsänderungen
- Gemessene Werte: Zählrate (cps, cpm), Oberflächenkontamination (Bq, dps, dpm, Bq/cm2), Dosisrate (R/h, Sv/h, rem/h)
- Hintergrundsubtraktion: im Zählraten- und Kontaminationsmodus
- Sondenbibliothek: 16 verschiedene Detektoren mit entsprechend hoher Spannung, Kalibrierfaktor, Totzeit-Korrektur, Überlastungsgrenzwert, Detektorbereich und Timeout bei Detektorfehler; Standardwerte für HP-190A, HP-210, HP-270, HP-290, HP-360 und EP-15 werksseitig voreingestellt
- Interner Speicher: Die 1.500 zuletzt gemessenen Werte werden gespeichert und können über ein PC-Programm ausgelesen werden; Maximum- und Mittelwert der Zählrate und Dosisrate; das Zeitintervall ist werksseitig auf 120 s voreingestellt; Impulszähler-Messungen und momentane Anzeigewerte werden manuell gespeichert; Logbuch mit 250 Einträgen für Konfigurationsänderungen, auftretende Alarme und Fehler
- Mittelwertfilter: Filtertyp Zählratenmessgerät - leistungsfähiges digitales Filter (Advanced Digital Filter, ADF), digitales RC-Filter mit Zeitkonstante, 1 s bis 180 s, je nach Zählrate und Zählratenänderung
- EMV: Störaussendung - EN 61000-6-3, Störfestigkeit - EN 61000-6-2
Spezifikation
Strahlenüberwachungsgerät |