Learn More
Invitrogen™ Rabbit anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen™ PA128568
Artikelnummer. 11515913
  • 367.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
PA1-28568 detects Mouse IgG from mouse samples.
Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG (H+L)
Polyclonal
HRP
Rabbit
IgG fraction
RUO
Mouse
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
2 mg/mL
0.02M potassium phosphate with 0.15M NaCl, 10mg/mL BSA and 0.01% gentamicin sulfate; pH 7.2
Mouse IgG whole molecule
1 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
IgG
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAB4624157 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog Number
Name des Produkts
Invitrogen™ Rabbit anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP > 1 mg; HRP