Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Human Apoptosis Array Kit
The Proteome Profiler Human Apoptosis Array Kit requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
Marke: R&D Systems™ ARY009
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Proteome Profiler Human Apoptosis Array Kit contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 35 different apoptosis antibodies.
Spezifikation
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
1 Kit |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Proteome Profiler Human Apoptosis Array Kit > 1 Kit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur