Learn More
(R)-(-)-Carvon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11451608
Zum Warenkorb hinzufügen
(R)-(-)-Carvon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451608
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11451608
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13900.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
(R)-(-)-Carvone is used in the flavor and food industry such as chewing gum additives. It is used in air freshening products such as in essential oils as well as in aromatherapy and alternative medicine. It is used to prepare carvomenthol, carvomenthone, dihydrocarvone, carveol and limonene. It reacts with lithium dimethylcuprate to place a methyl group trans to the isopropenyl group with good stereoselectivity. It is also used as a mosquito repellent and prevent premature sprouting of potatoes. Further, it is employed as an important starting material for the synthesis of enantiopure (R)-(+)-3-methyl-6-isopropenyl-cyclohept-3-enone-1 and (4S,6R,7R)-trihydroxy-1-octyne derivatives. It is utilized as a vital raw material for the asymmetric total synthesis of natural products. In addition to this, it is used as a chiral starting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-Carvone wird in der Aroma- und Lebensmittelindustrie z. B. in Kaugummiadditiven verwendet. Wird in Lufterfrischern wie in ätherischen Ölen sowie in der Aromatherapie und der alternativen Medizin verwendet. Wird zur Zubereitung von Carvomenthol, Carvomenthone, Dihydrocarvone, Carveol und Limonen verwendet. Reagiert mit Lithiumdimethylcuprat, um eine Methylgruppentransformation zur Isopropenylgruppe mit guter Stereoselektivität zu platzieren. Wird auch als Mückenschutz verwendet und verhindert vorzeitiges Keimen von Kartoffeln. Wird darüber hinaus als wichtiges Ausgangsmaterial für die Synthese von Enantiopure (R)-(+)-3-Methyl-6-Isopropenyl-Cyclohept-3-enone-1 und (4S,6R,7R)-Trihydroxy-1 -Octyne-Derivaten eingesetzt. Wird als lebenswichtiger Rohstoff für die asymmetrische Gesamtsynthese natürlicher Produkte verwendet. Wird darüber hinaus als chirales Ausgangsmaterial verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther, Chloroform, Propylenglycol und Mineralölen. Unlösbar mit Wasser und Glycerin.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6485-40-1
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
MDL-Nummer MFCD00001578
InChI-Schlüssel ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Synonym --carvone, l-carvone, r---carvone, l--carvone, r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, 4r-carvone, levo-carvone, --p-mentha-6,8-dien-2-one, --r-carvoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 439570
ChEBI CHEBI:15400
SMILES CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Carvone
Dichte 0.959
Siedepunkt 228°C to 230°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.499
Menge 250 g
Beilstein 2206714
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether,chloroform,propylene glycol and mineral oils. Immiscible with water and glycerol.
Optische Drehung −61° (Neat)
IUPAC-Name (5R)-2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-on
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250568 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog NumberA13900.30,A13900.18,A13900.0B
Chargennummer10220429 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberA13900.30,A13900.18,A13900.0B
Chargennummer10223995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberA13900.30,A13900.18,A13900.0B
Chargennummer10216199 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13900.30,A13900.18,A13900.0B
Chargennummer10183843 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13900.30,A13900.18,A13900.0B
Name des Produkts
(R)-(-)-Carvon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >