Learn More
L(-)-Carvon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L(-)-Carvone |
Namenshinweis | 99+% |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.9580g/mL |
Siedepunkt | 227.0°C to 230.0°C |
Flammpunkt | 88°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4950 to 1.5020 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0437233 | Analysenzertifikat | 25/01/2024 | 154591000,154595000,154590050 |
A0458778 | Analysenzertifikat | 17/01/2024 | 154591000,154595000,154590050 |
A0402140 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 154591000,154595000,154590050 |
A0409961 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 154591000,154595000,154590050 |
A0408137 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 154591000,154595000,154590050 |
Sicherheit und Handhabung
- L(-)-Carvone
- Achtung
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.