Learn More
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 84025-81-0 | C6H13NO | 115.176 g/mol
43.45 CHF - 410.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 84025-81-0 |
---|---|
Summenformel | C6H13NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 115.176 |
MDL-Nummer | MFCD00066219 |
InChI-Schlüssel | CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N |
Synonym | r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me |
PubChem CID | 671216 |
IUPAC-Name | (2R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin |
SMILES | COCC1CCCN1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11358846
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19492.MD |
250 mg |
43.45 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11338846
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19492.03 |
1 g |
105.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11348846
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19492.06 |
5 g |
410.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
84025-81-0 | |
115.176 | |
CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N | |
671216 | |
COCC1CCCN1 |
C6H13NO | |
MFCD00066219 | |
r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me | |
(2R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin |
Spezifikation
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine | |
0.933 | |
45°C (113°F) | |
1.4457 | |
UN1993 | |
Luftempfindlich | |
CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N | |
COCC1CCCN1 | |
115.176 | |
115.18 |
84025-81-0 | |
61°C to 62°C (40 mmHg) | |
C6H13NO | |
MFCD00066219 | |
4229755 | |
r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me | |
−2.2° (c=2 in Benzene) | |
(2R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin | |
671216 | |
≥98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H226-H315-H319-H335
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN, NICHt NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern