Learn More
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11358846
Verfügbar ab: 18-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358846
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11358846
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19492.MD
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 84025-81-0 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84025-81-0
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.176
MDL-Nummer MFCD00066219
InChI-Schlüssel CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me
PubChem CID 671216
IUPAC-Name (2R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin
SMILES COCC1CCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Dichte 0.933
Siedepunkt 61°C to 62°C (40 mmHg)
Flammpunkt 45°C (113°F)
Brechungsindex 1.4457
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1993
Beilstein 4229755
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Optische Drehung −2.2° (c=2 in Benzene)
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10142645 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2023 Catalog NumberL19492,L19492.MD,L19492.03,L19492.06
Chargennummer10142645 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL19492.MD,L19492.03,L19492.06
Name des Produkts
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >