Learn More
(R)-(-)-2-Aminobutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13250-12-9 | C4H11N | 73.139 g/mol
73.05 CHF - 789.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13250-12-9 |
---|---|
Summenformel | C4H11N |
Molekulargewicht (g/mol) | 73.139 |
MDL-Nummer | MFCD00064416 |
InChI-Schlüssel | BHRZNVHARXXAHW-SCSAIBSYSA-N |
Synonym | r---2-aminobutane, r---sec-butylamine, 2r-butan-2-amine, r-sec-butylamine, 2-butanamine, r, unii-29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r, 29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r-9ci, r-2-butanamine |
PubChem CID | 2724537 |
IUPAC-Name | (2R)-Butan-2-amin |
SMILES | CCC(C)N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11306706
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03889.MD |
250 mg |
73.05 CHF
250 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11386696
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03889.03 |
1 g |
196.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11396696
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03889.06 |
5 g |
789.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
(R)-(-)-2-Aminobutane is a chiral amine plays an important role in pharmaceutical chemistry and in organic synthesis as chiral auxiliary, which is used to determine the enantiomeric excess (ee).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen(R)-(-)-2-Aminobutan ist ein chirales Amin, das in der pharmazeutischen Chemie und in der organischen Synthese als chirales Hilfsmittel eine wichtige Rolle spielt, das zur Bestimmung des enantiomeren Überschusses (ee) verwendet wird.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Bewahren Sie es an einem kühlen Ort auf. Nicht kompatibel mit Säuren, Säurenchlorid, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
Chemische Identifikatoren
13250-12-9 | |
73.139 | |
BHRZNVHARXXAHW-SCSAIBSYSA-N | |
2724537 | |
CCC(C)N |
C4H11N | |
MFCD00064416 | |
r---2-aminobutane, r---sec-butylamine, 2r-butan-2-amine, r-sec-butylamine, 2-butanamine, r, unii-29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r, 29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r-9ci, r-2-butanamine | |
(2R)-Butan-2-amin |
Spezifikation
(R)-(-)-2-Aminobutane | |
0.722 | |
63°C | |
Amine-like | |
1.393 | |
UN2733 | |
Luftempfindlich | |
r---2-aminobutane, r---sec-butylamine, 2r-butan-2-amine, r-sec-butylamine, 2-butanamine, r, unii-29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r, 29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r-9ci, r-2-butanamine | |
BHRZNVHARXXAHW-SCSAIBSYSA-N | |
CCC(C)N | |
73.139 | |
73.14 |
13250-12-9 | |
12.3 | |
−19°C (−2°F) | |
C4H11N | |
MFCD00064416 | |
1718760 | |
14,1544 | |
Miscible with water. | |
−7.5° (Neat) | |
(2R)-Butan-2-amin | |
2724537 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H225-H314-H318-H302-H332
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:AMINE, ENTZÜNDBAR, KORROSIV, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 236-232-6
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen