Learn More
(R)-(-)-2-Aminobutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11306706
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(R)-(-)-2-Aminobutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306706
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11306706
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03889.MD
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13250-12-9 | C4H11N | 73.139 g/mol
(R)-(-)-2-Aminobutane is a chiral amine plays an important role in pharmaceutical chemistry and in organic synthesis as chiral auxiliary, which is used to determine the enantiomeric excess (ee).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-2-Aminobutan ist ein chirales Amin, das in der pharmazeutischen Chemie und in der organischen Synthese als chirales Hilfsmittel eine wichtige Rolle spielt, das zur Bestimmung des enantiomeren Überschusses (ee) verwendet wird.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Bewahren Sie es an einem kühlen Ort auf. Nicht kompatibel mit Säuren, Säurenchlorid, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13250-12-9
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.139
MDL-Nummer MFCD00064416
InChI-Schlüssel BHRZNVHARXXAHW-SCSAIBSYSA-N
Synonym r---2-aminobutane, r---sec-butylamine, 2r-butan-2-amine, r-sec-butylamine, 2-butanamine, r, unii-29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r, 29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r-9ci, r-2-butanamine
PubChem CID 2724537
IUPAC-Name (2R)-Butan-2-amin
SMILES CCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Aminobutane
Dichte 0.722
pH 12.3
Siedepunkt 63°C
Flammpunkt −19°C (−2°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.393
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1718760
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,1544
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Optische Drehung −7.5° (Neat)
Formelmasse 73.14
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252472 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Catalog NumberL03889.03,L03889.06,L03889.MD
Chargennummer10222562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog NumberL03889.03,L03889.06,L03889.MD
Chargennummer10200987 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog NumberL03889.03,L03889.06,L03889.MD
Chargennummer10237545 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberL03889.03,L03889.06,L03889.MD
Chargennummer10179212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL03889.03,L03889.06,L03889.MD
Name des Produkts
(R)-(-)-2-Aminobutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >