Learn More
Buerkle™ QuickPicker PP, 300 mm, 75 ml Volumen, ISTA-Norm .
Der Kernprobenehmer QuickPicker eignet sich besonders, wenn Schüttgüter direkt aus Säcken oder Beuteln entnommen werden und direkt in die Original-Probenflasche gefüllt werden müssen. QuickPicker ist unkompliziert in der Anwendung und Reinigung. Keine Unterschnitte oder Kanten bedeuten keine Probenrückstände, die nachfolgende Proben verfälschen könnten. Daher ideal für die Qualitätskontrolle.
191.00 CHF - 303.00 CHF
Benachrichtigungen:
Entspricht der ISTA-Norm für Saatlängen von 10 mm (Weizen, Hafer) und 5 mm (Flachs, Wicken)
Produkte 2
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
10040812
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5322-0300
Polypropylen
191.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10389530
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Buerkle™
5322-1300
Edelstahl (V4A)
303.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eintauchtiefe von 30 cm, Durchmesser von 25 mm
  • Aus transparentem Polypropylen für aggressive Chemikalien
  • Kratzfest, sterilisierbar und kostengünstig
  • Abnehmbare Spitze für einfache Reinigung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ QuickPicker PP, 300 mm, 75 ml Volumen, ISTA-Norm .