Learn More
Buerkle™ QuickPicker PP, 300 mm, 75 ml Volumen, ISTA-Norm .
Der Kernprobenehmer QuickPicker eignet sich besonders, wenn Schüttgüter direkt aus Säcken oder Beuteln entnommen werden und direkt in die Original-Probenflasche gefüllt werden müssen. QuickPicker ist unkompliziert in der Anwendung und Reinigung. Keine Unterschnitte oder Kanten bedeuten keine Probenrückstände, die nachfolgende Proben verfälschen könnten. Daher ideal für die Qualitätskontrolle.
Marke: Buerkle™ 5322-0300
165.76 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Entspricht der ISTA-Norm für Saatlängen von 10 mm (Weizen, Hafer) und 5 mm (Flachs, Wicken)
Beschreibung
- Eintauchtiefe von 30 cm, Durchmesser von 25 mm
- Aus transparentem Polypropylen für aggressive Chemikalien
- Kratzfest, sterilisierbar und kostengünstig
- Abnehmbare Spitze für einfache Reinigung
Spezifikation
Polypropylen |