Learn More
Quickfit™ Übergangsstück für Hülsen-/Kernschliff
QuickFit™ Schlauchadapter mit Seitenarm zur Befestigung eines Gummischlauchs
Marke:  Quickfit MF18/2/SC
25.62 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10440485
  • 37.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
QuickFit™ Schlauchadapter mit Seitenarm zur Befestigung eines Gummischlauchs
  • Mit seitlichem Arm für den Anschluss von Gummischläuchen usw.
  • Der abnehmbare Schraubverbinder aus Kunststoff ermöglicht die einfache und sichere Montage von flexiblen Schläuchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
19/26
Borosilikatglas
19/26
Abnehmbarer Schraubengewinde-Anschluss aus Kunststoff
Seitenschlauchadapter
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Quickfit™ Übergangsstück für Hülsen-/Kernschliff > Konusgröße:19/26; Hülsengröße:19/26