Learn More
Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben
Aus Borosilikatglas. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben sind korrosionsbeständig sowie beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel.
Marke:  Quickfit FR2L/4S
39.89 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12020663
  • 63.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistung und Beständigkeit bei plötzlichem Temperaturwechsel
  • Mit Quickfit™ Buchsen aus geschliffenem Glas in höchster Qualität
  • Bestehend aus Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistungsfähigkeit und Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Umfassendes Sortiment von 45 Kolben mit 5 bis 10000 ml
  • Korpusdurchmesser und Wandstärke entsprechen den jeweiligen Anforderungen nach ISO 1773 und ISO 4797 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchmesser des Körpers und Dicke der Wand entsprechen den relevanten Anforderungen von ISO 1773 und ISO 4797
Borosilikatglas
Kurz
Rund
2.000 ml
240 mm
29/32
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben > Kapazität: 2000 ml