Learn More
Quickfit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde und Kernschliff
Zum Befestigen von Thermometern und Röhrchen an Glasbehältern. Das QuickFit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde ist in verschiedenen Größen erhältlich und passt an eine Vielzahl von Behältern und Einsätzen.
Marke: Quickfit ST53/13
55.01 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zum Befestigen von Thermometern und Röhrchen an Glasbehältern. Das QuickFit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde ist in verschiedenen Größen erhältlich und passt an eine Vielzahl von Behältern und Einsätzen.
- Komplette Verschraubung mit Kunststoffkappe, Silikongummiring und PTFE-Scheibe
- Ideal zur Sicherung von Thermometern, Gaszuleitungsschläuchen usw.
Spezifikation
24/29 | |
Kunststoffkappe, Silikongummiring und PTFE-Unterlegscheibe | |
Kegelgewindeadapter |
Ideal zur Befestigung von Thermometern, Gaszuleitungsschläuchen | |
Borosilikatglas | |
13 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
69Stunden
2Minuten
2Sekunden
27Neues Angebot Sparen Sie bis zu 60%