Learn More
Quickfit™ Spritzschutz mit Sinter für Rotationsverdampfer
Schützt den Kondensator vor Kontamination. Pyrex™ Quickfit™ Übergangsstücke mit Tropfenfänger für Rotationsverdampfer verhindern Sinterspritzer.
228.94 CHF - 624.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Spritzschutz mit Sinter
Material Borosilikatglas
Typ Tropfenfängeradapter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verhindert die mögliche Kontamination des Kondensators mit „stoßenden“ Lösungsmitteln
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotationsverdampfer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Konus Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konus Preis Menge & Verfügbarkeit  
13437656
Unterlagen ansehen
Quickfit
SH16/29
Konus: 29/32, Buchse: 29/32
228.94 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15587960
Unterlagen ansehen
Quickfit
SH16/19
Konus: 19/26, Buchse: 29/32
624.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein Tropfenfänger mit integriertem Schaft für das Einleiten von Dampf in Kolben während der Destillation
  • Der Schaft ist über ein abnehmbares Schraubgewinde an die Dampfversorgung angeschlossen
Spezifikation
Spezifikation
Spritzschutz mit Sinter
Tropfenfängeradapter
Rotationsverdampfer
Je 1
Borosilikatglas
Verhindert die mögliche Kontamination des Kondensators mit „stoßenden“ Lösungsmitteln
Grob, Porosität 1 Sinter
90 mL
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Spritzschutz mit Sinter für Rotationsverdampfer