Learn More
Quickfit™ Spritzschutz mit Sinter für Rotationsverdampfer
Schützt den Kondensator vor Kontamination. Pyrex™ Quickfit™ Übergangsstücke mit Tropfenfänger für Rotationsverdampfer verhindern Sinterspritzer.
Marke: Quickfit SH16/19
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein Tropfenfänger mit integriertem Schaft für das Einleiten von Dampf in Kolben während der Destillation
- Der Schaft ist über ein abnehmbares Schraubgewinde an die Dampfversorgung angeschlossen
Spezifikation
Spritzschutz mit Sinter | |
Tropfenfängeradapter | |
Rotationsverdampfer | |
Je 1 | |
90 mL |
Borosilikatglas | |
Verhindert die mögliche Kontamination des Kondensators mit „stoßenden“ Lösungsmitteln | |
Grob, Porosität 1 Sinter | |
Konus: 19/26, Buchse: 29/32 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Spritzschutz mit Sinter für Rotationsverdampfer > Konische Form: 19/26; Zur Verwendung mit: Verhindert die mögliche Kontamination des Kondensators mit stoßenden Lösungsmitteln
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur