Learn More
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Wandstärke (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Wandstärke (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10243270
|
Quickfit
SRB24UB |
24/29 | 2 mm | 10/Pckg. |
65.75 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15577980
|
Quickfit
SRB60UB |
60/46 | 3.2 mm | 1/Pckg. |
330.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10273700
|
Quickfit
SRB10UB |
43392 | 1.5 mm | 10/Pckg. |
82.80 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12989363
|
Quickfit
SRB34UB |
34/35 | 2 mm | 10/Pckg. |
126.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12999363
|
Quickfit
SRB40UB |
40/38 | 2.3 mm | 5/Pckg. |
78.85 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12425406
|
Quickfit
SRB19UB |
19/26 | 2 mm | 10/Pckg. |
65.75 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12455406
|
Quickfit
SRB29UB |
29/32 | 2 mm | 10/Pckg. |
93.85 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12603072
|
Quickfit
SRB7UB |
43297 | 1.5 mm | 10/Pckg. | N/A | ||||||
12485406
|
Quickfit
SRB45UB |
45/40 | 2.5 mm | 5/Pckg. |
84.55 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10568790
|
Quickfit
SRB14UB |
14/23 | 1.8 mm | 10/Pckg. |
66.85 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15557980
|
Quickfit
SRB12UB |
12/21 | 1.8 mm | 10/Pckg. | N/A | ||||||
Beschreibung
Mindestschaftlänge 100 mm
- Geschliffene Glassockel ohne Etiketten
- Ohne Keramikmarkierungen
- Keine Probleme durch Ankohlung der Etiketten bei hohen Temperaturen, was zu einem unordentlichen Aussehen führen kann
- Hochwertige Verbindungen mit einer Genauigkeit, die die Anforderungen von ISO 383 übertrifft
- Präzise Verjüngung und feine Oberflächengüte reduzieren Festfressen oder Undichtigkeit.
- Mit rundem Profilwulst an der Oberseite des Aufsatzes für zusätzliche mechanische Belastbarkeit