Learn More
Quickfit™ Glasaufsatz
Mindestschaftlänge 100 mm
Marke:  Quickfit SRB45UB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12485406
  • 84.55 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
Mindestschaftlänge 100 mm
  • Geschliffene Glassockel ohne Etiketten
  • Ohne Keramikmarkierungen
  • Keine Probleme durch Ankohlung der Etiketten bei hohen Temperaturen, was zu einem unordentlichen Aussehen führen kann
  • Hochwertige Verbindungen mit einer Genauigkeit, die die Anforderungen von ISO 383 übertrifft
  • Präzise Verjüngung und feine Oberflächengüte reduzieren Festfressen oder Undichtigkeit.
  • Mit rundem Profilwulst an der Oberseite des Aufsatzes für zusätzliche mechanische Belastbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5/Pckg.
45/40
2.5 mm
Gelenkbuchse aus Glas
0.09 Zoll
Pyrex Borosilikatglas
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Glasaufsatz > Bohrung: 41 mm