Learn More
Quickfit™ Glasaufsatz
Mindestschaftlänge 100 mm
Marke:  Quickfit SRB14UB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10568790
  • 66.85 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
Mindestschaftlänge 100 mm
  • Geschliffene Glassockel ohne Etiketten
  • Ohne Keramikmarkierungen
  • Keine Probleme durch Ankohlung der Etiketten bei hohen Temperaturen, was zu einem unordentlichen Aussehen führen kann
  • Hochwertige Verbindungen mit einer Genauigkeit, die die Anforderungen von ISO 383 übertrifft
  • Präzise Verjüngung und feine Oberflächengüte reduzieren Festfressen oder Undichtigkeit.
  • Mit rundem Profilwulst an der Oberseite des Aufsatzes für zusätzliche mechanische Belastbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10/Pckg.
14/23
1.8 mm
Gelenkbuchse aus Glas
0.07 Zoll
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Glasaufsatz > Schaftdurchmesser: 18.4 mm