Learn More
Quickfit™ Glastrichter mit Rotaflo™-Sperrhahn und PTFE-Küken
Ausgestattet mit GP Rotaflo™ Absperrhahn mit PTFE-Küken. QuickFit™ Glastrichter mit Rotaflo™ Absperrhahn und PTFE-Küken benötigt keine Schmierung oder kontaminierende Fette und greift nicht mit ätzenden Lösungen. Entspricht den Standards ISO 4800 Typ 3.
86.40 CHF - 695.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 4800
Enthält GP Rotaflo™ Sperrhahn mit PTFE-Schlüssel, Konus
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Konusgröße Sperrhahn Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Konusgröße Sperrhahn Preis Menge & Verfügbarkeit  
12050073
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
D1/21GP
100 ml 14/23 3 mm-Öffnung
92.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12060073
Afficher les documents Détails de la promotion
Quickfit
D1/22GP
100 ml 19/26 3 mm-Öffnung
98.30 CHF
1 Stück
Il en reste null
Verfügbar ab: 11-08-2025
Ajouter au panier
11371875
Afficher les documents Détails de la promotion
Quickfit
D1/11GP
50 ml 14/23 3 mm-Öffnung
86.40 CHF
1 Stück
Il en reste null
Verfügbar ab: 11-08-2025
Ajouter au panier
12070073
Afficher les documents Détails de la promotion
Quickfit
D1/32GP
250 ml 19/26 3 mm-Bohrung
146.00 CHF
1 Stück
Il en reste null
Verfügbar ab: 11-08-2025
Ajouter au panier
15527790
Afficher les documents
Quickfit
D1/42GP
500 ml 19/26 6mm Bore Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15547790
Afficher les documents
Quickfit
D1/62GP
1000 ml 19/26 6mm Bore Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Description
Description
  • Entspricht ISO 4800 Typ 3
  • Trichterschaft mit geschliffenem Glaskonus zur einfachen Aufnahme in die Fassungen von Quickfit™ Kolben und Gefäßen.
  • Ausgestattet mit GP Rotaflo™ Hahn mit PTFE-Küken
    - Kein Schmiermittel erforderlich
    ­ Keine kontaminierenden Fette
    - Kein Festfressen mit ätzenden Lösungen
Spécification
Spécification
ISO 4800
GP Rotaflo™ Sperrhahn mit PTFE-Schlüssel, Konus
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Quickfit™ Glastrichter mit Rotaflo™-Sperrhahn und PTFE-Küken
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis