Learn More
Quickfit™ Glastrichter mit Rotaflo™-Sperrhahn und PTFE-Küken
Ausgestattet mit GP Rotaflo™ Absperrhahn mit PTFE-Küken. QuickFit™ Glastrichter mit Rotaflo™ Absperrhahn und PTFE-Küken benötigt keine Schmierung oder kontaminierende Fette und greift nicht mit ätzenden Lösungen. Entspricht den Standards ISO 4800 Typ 3.
Marke:  Quickfit D1/21GP
85.60 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12050073
  • 92.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 4800 Typ 3
  • Trichterschaft mit geschliffenem Glaskonus zur einfachen Aufnahme in die Fassungen von Quickfit™ Kolben und Gefäßen.
  • Ausgestattet mit GP Rotaflo™ Hahn mit PTFE-Küken
    - Kein Schmiermittel erforderlich
    ­ Keine kontaminierenden Fette
    - Kein Festfressen mit ätzenden Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
ISO 4800
GP Rotaflo™ Sperrhahn mit PTFE-Schlüssel, Konus
Tropftrichter
Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas
14/23
3 mm-Öffnung