Learn More
Quickfit™ Glastrichter mit Rotaflo™-Sperrhahn und PTFE-Küken
Ausgestattet mit GP Rotaflo™ Absperrhahn mit PTFE-Küken. QuickFit™ Glastrichter mit Rotaflo™ Absperrhahn und PTFE-Küken benötigt keine Schmierung oder kontaminierende Fette und greift nicht mit ätzenden Lösungen. Entspricht den Standards ISO 4800 Typ 3.
Marke:  Quickfit D1/42GP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15527790
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht ISO 4800 Typ 3
  • Trichterschaft mit geschliffenem Glaskonus zur einfachen Aufnahme in die Fassungen von Quickfit™ Kolben und Gefäßen.
  • Ausgestattet mit GP Rotaflo™ Hahn mit PTFE-Küken
    - Kein Schmiermittel erforderlich
    ­ Keine kontaminierenden Fette
    - Kein Festfressen mit ätzenden Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
ISO 4800
GP Rotaflo™ Sperrhahn mit PTFE-Schlüssel, Konus
Tropftrichter
Pyrex Borosilikatglas, Borosilicate Glass
19/26
6mm Bore