Learn More
Quickfit™ Expansionsstück mit Hülsenschliff
Aus Borosilikatglas. Verbindet großflächige Glasschliffverbindungen mit kleineren. Mit dem QuickFit™ Adapter für Erweiterungsbuchsen.
Marke: Quickfit XA41
Beschreibung
Schließen Sie mit dem QuickFit™ Adapter für Erweiterungsbuchsen geschliffene Glasverbindungen in großer Größe mit kleineren Größen an
- Nützlich zur Verbindung von unterschiedlich großen Verbindungen aus geschliffenem Glas
- Große Buchse an der Oberseite und kleiner Konus an der Unterseite
Spezifikation
14/23 | |
Borosilikatglas | |
29/32 |
Nützlich zur Verbindung von unterschiedlich großen Verbindungen aus geschliffenem Glas | |
Erweiterungsadapter |