Learn More
Gibco™ AAV-MAX Lysis Buffer
Gibco AAV-MAX-Lysepuffer ist ein gebrauchsfertiges Zelllysereagenz zur Extraktion von AAV-Partikeln (Adeno-assoziiertes Virus) aus HEK293-Produzentenzellen.Die Zelllyse basiert auf Detergenzien und macht mechanische Zellstörungen überflüssig.
Marke: Gibco™ A50520
Beschreibung
- Ein gebrauchsfertiges Zelllysereagenz zur Extraktion von AAV-Partikeln (Adeno-assoziiertes Virus) aus HEK293-Produktionszellen
- Die Zelllyse basiert auf Detergenzien und macht mechanische Zellstörungen überflüssig
- Dies bietet eine einfachere und mildere Alternative beim Isolieren von AAV-Partikeln aus Zellkulturen
- Der Puffer wird als 10x Lösung geliefert, die direkt zu HEK293 AAV-Produktionskulturen hinzugefügt werden kann, um die Zelllyse zu induzieren
- Gibco AAV-MAX-Lysepuffer ist eine auf Polysorbat 20 basierende Formulierung und enthält kein Triton™ X-100
Spezifikation
10X | |
100 ml-Flasche, bei 2 °C bis 8 °C lagern | |
Flüssig | |
AAV-Produktion | |
1 l Kultur | |
Polysorbat 20-basiert |
Zelllysepuffer | |
Nasseis | |
AAV-MAX | |
AAV | |
100 ml | |
6–8 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen