Learn More
QuickFit™ Chromatographiesäule mit Rotaflo™ Absperrhahn
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Die Quickfit™ Chromatographiesäule mit Rotaflo™ Sperrhahn ist mit einem chemisch beständigen Frittenboden aus Glas mit 0 Porosität versehen. Der Absperrhahn aus PTFE ermöglicht die Feinregulierung des Eluentenflusses. Normschliffhülse passend für Quickfit™ Reservoirs.
Marke: Quickfit CR20/50
157.54 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aus Pyrex™ Borosilikatglas.Die Quickfit™ Chromatographiesäule mit Rotaflo™ Absperrhahn ist mit einem chemisch beständigen Frittenboden aus Glas mit 0 Porosität versehen. Der Absperrhahn aus PTFE ermöglicht die Feinregulierung des Eluentenflusses.Normschliffhülse passend für Quickfit™ Reservoirs.
- Mit Rotaflo™ Hahn aus PTFE zur Feinregulierung des Eluentenflusses
- Chemisch beständige Sinterglasscheibe mit Porosität 0
- Normschliffhülse für Quickfit™ Reservoirs
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
Spezifikation
1/Packung | |
Säule | |
Pyrex™ Borosilikatglas | |
GP Rotaflo™ Absperrhahn mit 3 mm-Bohrung |
20 mm | |
500 mm | |
19/26-Buchse |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31