Learn More
Avantor™ J.T. Baker™ BACURBOND™ Florisil Großpackungsmaterial
SPE-Sorbentien für Aufreinigungssäulen
Marke:  Avantor™ 7061-00
Artikelnummer. 15507654
  • 92.00 CHF / 100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Geeignet für die Bestimmung des Kohlenwasserstoffölindex gemäß ISO 9377-2 und NEN 5733
Spezifikation
Spezifikation
SPE (Festphasenextraktion)
Florisil SPE-Sorbens für Reinigungssäulen
100 g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Avantor™ J.T. Baker™ BACURBOND™ Florisil Großpackungsmaterial > 100 g