Learn More
QuickFit™ Chromatographiesäule mit Rotaflo™ Absperrhahn
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Die Quickfit™ Chromatographiesäule mit Rotaflo™ Sperrhahn ist mit einem chemisch beständigen Frittenboden aus Glas mit 0 Porosität versehen. Der Absperrhahn aus PTFE ermöglicht die Feinregulierung des Eluentenflusses. Normschliffhülse passend für Quickfit™ Reservoirs.
Marke: Quickfit CR10/40
Beschreibung
Aus Pyrex™ Borosilikatglas.Die Quickfit™ Chromatographiesäule mit Rotaflo™ Absperrhahn ist mit einem chemisch beständigen Frittenboden aus Glas mit 0 Porosität versehen. Der Absperrhahn aus PTFE ermöglicht die Feinregulierung des Eluentenflusses.Normschliffhülse passend für Quickfit™ Reservoirs.
- Mit Rotaflo™ Hahn aus PTFE zur Feinregulierung des Eluentenflusses
- Chemisch beständige Sinterglasscheibe mit Porosität 0
- Normschliffhülse für Quickfit™ Reservoirs
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
Spezifikation
1/Packung | |
Chromatography Column | |
Pyrex™ Borosilikatglas | |
GP Rotaflo™ Absperrhahn mit 3 mm-Bohrung |
10 mm | |
400 mm | |
14/23-Buchse |