Learn More
Quickfit™ Quickfit™ Fraktionieraufsatz nach Vigreux aus Borosilikatglas
Beliebte und anwenderfreundliche Fraktionierungssäule mit einer Kombination aus horizontalen und abgewinkelten Vertiefungen. Die QuickFit™ Borosilikatglas-Vigreux-Fraktionierungssäule hat eine deutlich erhöhte Säulenoberfläche für mehr Effizienz.
Marke: Quickfit™ FC3/13
110.20 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Popular and easy-to-use fractionating column using a combination of horizontal and angled indentations. Quickfit™ Borosilicate Glass Vigreux Fractionating Column has a significantly increased column surface area for greater efficiency.
- Beliebte, einfach zu verwendende Kolonne
- Vigreux-Typ mit einer Kombination aus horizontalen Einkerbungen und verwinkelten Vertiefungen
- Horizontale Einkerbungen sorgen für einen engen Kontakt zwischen Dampf und Flüssigkeit.
- Über die verwinkelten Vertiefungen wird die Flüssigkeit von den Wänden in die Mitte der Kolonne geleitet.
Spezifikation
360 mm | |
Vigreux fraktionierende Säule | |
Borosilikatglas | |
ISO 3585 |