Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen
Aus DURAN™ Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb-Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen eignen sich zum Trennen der Bestandteile einer Mischung in nicht mischbare Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04010058
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Ohne Skala, mit Vollglasstopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
500 ml | |
Borosilikatglas | |
2 Packung | |
Polyethylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen > Kapazität: 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur