Learn More
Quickfit™ Borosilikatglas-Tauchrohr mit Filterplatte für Waschflasche nach Drechsel
Verteilen Sie das Gas in Blasen mit QuckFi™ gesinterten Borosilikatglasröhren, die für eine Reihe von QuickFit™ Deschel Flaschen konzipiert sind. Die Röhrchen sind in einer Reihe von Porositäten erhältlich, um eine Feinsteuerung der Blasengröße zu ermöglichen.
75.10 CHF - 457.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS 2461
Material Borosilikatglas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Beschreibung Porosität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Beschreibung Porosität Preis Menge & Verfügbarkeit  
10637615
Unterlagen ansehen
Quickfit
MF48/13/250
Dreschel-Flasche Stiellänge: 165 mm 1
75.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11362065
Unterlagen ansehen
Quickfit
MF48/23/500
Für Modell MF29/3/500 Dreschel-Flasche Stiellänge: 217 mm 2
90.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11332065
Unterlagen ansehen
Quickfit
MF48/13/125
Für Modell MF29/3/125 Dreschel Flasche Schaftlänge: 132 mm 1
87.75 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11342065
Unterlagen ansehen
Quickfit
MF48/13/500
Für Modell MF29/3/500 Dreschel-Flasche Schaftlänge: 217 mm 1
86.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11322065
Unterlagen ansehen
Quickfit
MF48/03/500
Für Modell MF29/3/500 Dreschel-Flasche Schaftlänge: 217 mm 0
90.65 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11312065
Unterlagen ansehen
Quickfit
MF48/03/250
Für Modell MF29-Dreschel-Flasche Schaftlänge: 165 mm 0
86.75 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11302065
Unterlagen ansehen
Quickfit
MF48/03/125
Für Modell MF29/3/125 Dreschel Flasche Schaftlänge: 132 mm 0
86.75 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15547940
Unterlagen ansehen
Quickfit
MF48/23/250
Für Modell MF29/23/250 Dreschel-Flasche Schaftlänge: 165 mm 2
457.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15557940
Unterlagen ansehen
Quickfit
MF48/33/250
Für Modell MF29/3/250 Dreschel-Flasche Schaftlänge: 165 mm 3
453.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verteilen Sie das Gas in Blasen mit QuickFit™ Röhrchen aus gesintertem Borosilikatglas, die für verschiedene QuickFit™ Drechsel-Flaschen konzipiert sind.Die Röhrchen sind in einer Reihe von Porositäten erhältlich, um eine Feinsteuerung der Blasengröße zu ermöglichen.
  • Entspricht BS 2461
  • Das gesinterte Tauchrohr verteilt das Gas in Blasen und sorgt so für eine höhere Effizienz
  • Auswahl an Sinter-Porositäten für eine feine Blasengröße
Spezifikation
Spezifikation
BS 2461
Borosilikatglas
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Borosilikatglas-Tauchrohr mit Filterplatte für Waschflasche nach Drechsel