Learn More
Quickfit™ Borosilikatglas-Tauchrohr mit Filterplatte für Waschflasche nach Drechsel
Verteilen Sie das Gas in Blasen mit QuckFi™ gesinterten Borosilikatglasröhren, die für eine Reihe von QuickFit™ Deschel Flaschen konzipiert sind. Die Röhrchen sind in einer Reihe von Porositäten erhältlich, um eine Feinsteuerung der Blasengröße zu ermöglichen.
Marke:  Quickfit MF48/23/250
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15547940
  • 457.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
Verteilen Sie das Gas in Blasen mit QuickFit™ Röhrchen aus gesintertem Borosilikatglas, die für verschiedene QuickFit™ Drechsel-Flaschen konzipiert sind.Die Röhrchen sind in einer Reihe von Porositäten erhältlich, um eine Feinsteuerung der Blasengröße zu ermöglichen.
  • Entspricht BS 2461
  • Das gesinterte Tauchrohr verteilt das Gas in Blasen und sorgt so für eine höhere Effizienz
  • Auswahl an Sinter-Porositäten für eine feine Blasengröße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BS 2461
Borosilikatglas
Flaschenköpfe
Schaftlänge: 165 mm
Für Modell MF29/23/250 Dreschel-Flasche
2
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Borosilikatglas-Tauchrohr mit Filterplatte für Waschflasche nach Drechsel > Schaftlänge:165 mm; Porosität:2