Learn More
Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben aus Borosilikatglas bestehen aus Borosilikatglas, das nicht korrodiert und resistent gegenüber Temperaturschocks ist.
Marke:  Quickfit FR5/0S
284.52 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15557890
  • 316.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 23-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben aus Borosilikatglas bestehen aus Borosilikatglas, das nicht korrodiert und resistent gegenüber Temperaturschocks ist.
  • Hochwertiger Quickfit™ Sockel aus geschliffenem Glas
  • Umfassendes Sortiment von 46 Kolben mit 5 bis 10,000 ml
  • Korpusdurchmesser und Wandstärke entsprechen den jeweiligen Anforderungen nach ISO 1773 und ISO 4797
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1773, ISO 4797
Borosilikatglas
Kurz
Rund
5 mL
50 mm
10/19
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen:5 ml; Buchse:10/19