Learn More
Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben aus Borosilikatglas bestehen aus Borosilikatglas, das nicht korrodiert und resistent gegenüber Temperaturschocks ist.
Marke: Quickfit FR150/2S
109.25 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben aus Borosilikatglas bestehen aus Borosilikatglas, das nicht korrodiert und resistent gegenüber Temperaturschocks ist.
- Hochwertiger Quickfit™ Sockel aus geschliffenem Glas
- Umfassendes Sortiment von 46 Kolben mit 5 bis 10,000 ml
- Korpusdurchmesser und Wandstärke entsprechen den jeweiligen Anforderungen nach ISO 1773 und ISO 4797
Spezifikation
ISO 1773, ISO 4797 | |
Borosilikatglas | |
Kurz | |
Rund |
150 ml | |
114 mm | |
19/26 |