Learn More
Quickfit™ Intensivkühler aus Borosilikatglas
Gemäß DIN 12593. Der Quickfit™ Intensivkühler aus Borosilikatglas verfügt über einen äußeren Wassermantel, der eine große Kühlfläche erzeugt. Der Mantel vermeidet, dass Dampf die Spule umströmt. Ideal für Rücklaufarbeiten.
226.00 CHF - 453.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN 12593 |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Typ | Spulenkondensator mit Mantel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Rücklaufarbeiten |
Länge (metrisch) Ummantelung | 160 mm |
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12010073
|
Quickfit
CX6/33/SC |
24/29 | Gesamtlänge: 365 mm |
226.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12000073
|
Quickfit
CX6/22/SC |
19/26 | Gesamtlänge: 360 mm |
226.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15587780
|
Quickfit
CX6/05/SC |
34/35 | Gesamtlänge: 380 mm | N/A | ||||||
15597780
|
Quickfit
CX6/44/SC |
29/32 | Gesamtlänge: 370 mm |
453.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Entspricht DIN 12593
- Der Spulenkondensator verfügt über einen äußeren Wassermantel.
- Die Spule bietet eine große Kühlfläche.
- Der Mantel verhindert das Kriechen von Dämpfen um die Spule.
- Ideal für Rücklaufarbeiten
Spezifikation
DIN 12593 | |
Spulenkondensator mit Mantel | |
160 mm |
Borosilikatglas | |
Ideal für Rücklaufarbeiten |