Learn More
Quickfit™ gewinkeltes Trockenrohr aus Borosilikatglas
Hält Materialien trocken und geschützt. QuickFit™ Abgewinkeltes Trockenrohr aus Borosilikatglas für das QuickFitT™ Gerät.
33.40 CHF - 238.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Produkttyp | Rörchen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Quickfit™ Gerät |
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12088371
|
Quickfit
MF23/1 |
14/23 |
33.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12098371
|
Quickfit
MF23/2 |
19/26 |
38.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12008381
|
Quickfit
MF23/3 |
24/29 |
44.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15527940
|
Quickfit
MF23/4 |
29/32 |
238.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit einem Trockenmittel wie Calciumchlorid
- Geschliffener Glaskonus passend für Quickfit™ Geräte
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Rörchen | |
Quickfit™ Gerät |