Learn More
Quickfit™ gewinkeltes Trockenrohr aus Borosilikatglas
Hält Materialien trocken und geschützt. QuickFit™ Abgewinkeltes Trockenrohr aus Borosilikatglas für das QuickFitT™ Gerät.
Marke: Quickfit MF23/3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit einem Trockenmittel wie Calciumchlorid
- Geschliffener Glaskonus passend für Quickfit™ Geräte
Spezifikation
Quickfit™ Gerät | |
Borosilikatglas | |
Rörchen | |
24/29 |