Learn More
Quickfit™ Davies-Kühler mit doppelter Kühlfläche aus Borosilikatglas
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Der Quickfit Davies-Kühler mit doppelter Kühlfläche aus Borosilikatglas ist dank seiner großen Kühlfläche besonders leistungsstark. Die innere Kühlfläche verhindert durch den besonderen Dämpfungseffekt Schwingungen, während die äußere Kühlfläche ein 'Kriechen' von Flüssigkeiten mit niedrigem Siedepunkt verhindert. Mit abnehmbaren Schraubanschlüssen aus Kunststoff, für eine einfache und sichere Leitungsmontage.
123.00 CHF - 277.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Länge (metrisch) Länge (metrisch) Ummantelung Standard-Konusverbindung Nr. Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Länge (metrisch) Ummantelung Standard-Konusverbindung Nr. Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11301865
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
C5/12/SC
295 mm 160 mm 19/26 Fläche x 102 m²:1,7
125.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11391855
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
C5/11/SC
275 mm 160 mm 14/23 Fläche x 102 m²:1,7
125.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11311865
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
C5/22/SC
340 mm 205 mm 19/26 Oberfläche x 102 m2: 2.3
123.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11321865
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
C5/23/SC
345 mm 205 mm 24/29 Fläche x 102 m²:3,0
130.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10074754
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
C5/24/SC
365 mm 205 mm 29/32 Fläche x 102 m²:3,0
130.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12408806
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
C5/13/SC
300 mm 160 mm 24/29 Oberfläche x 102 m2: 2.3
125.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15567780
Unterlagen ansehen
Quickfit
CX5/23/SC
350 mm 205 mm 24/29 Surface area x 102m2: 3.0 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15577780
Unterlagen ansehen
Quickfit
CX5/25/SC
360 mm 205 mm 34/35 Fläche x 102 m²:3,0
277.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus Pyrex™ Borosilikatglas.QuickFit™ Davies Kondensator aus Borosilikatglas mit Doppeloberfläche ist dank einer großen Kühlfläche äußerst effizient.Die innere Kühlfläche verhindert Vibrationen mittels Leitblecheffekt, während die äußere Kühlfläche ein Kriechen mit Flüssigkeiten mit niedrigem Siedepunkt verhindert.Mit abnehmbaren Schraubverbindungen aus Kunststoff für eine einfache und sichere Schlauchbefestigung.
  • Hocheffizienter Kondensator mit großer Kühloberfläche
  • Innere Kühlfläche simuliert Schikanen
  • Äußere Kühlfläche verhindert „Kriechen“ bei Flüssigkeiten mit niedrigem Siedepunkt
  • Lösbare Verbindungsstücke mit Schraubgewinde aus Kunststoff für die einfache und sichere Anbringung flexibler Schläuche
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Davies-Kühler mit doppelter Kühlfläche aus Borosilikatglas