Learn More
Quickfit™ Davies-Kühler mit doppelter Kühlfläche aus Borosilikatglas
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Der Quickfit Davies-Kühler mit doppelter Kühlfläche aus Borosilikatglas ist dank seiner großen Kühlfläche besonders leistungsstark. Die innere Kühlfläche verhindert durch den besonderen Dämpfungseffekt Schwingungen, während die äußere Kühlfläche ein 'Kriechen' von Flüssigkeiten mit niedrigem Siedepunkt verhindert. Mit abnehmbaren Schraubanschlüssen aus Kunststoff, für eine einfache und sichere Leitungsmontage.
Marke:  Quickfit CX5/23/SC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15567780
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Aus Pyrex™ Borosilikatglas.QuickFit™ Davies Kondensator aus Borosilikatglas mit Doppeloberfläche ist dank einer großen Kühlfläche äußerst effizient.Die innere Kühlfläche verhindert Vibrationen mittels Leitblecheffekt, während die äußere Kühlfläche ein Kriechen mit Flüssigkeiten mit niedrigem Siedepunkt verhindert.Mit abnehmbaren Schraubverbindungen aus Kunststoff für eine einfache und sichere Schlauchbefestigung.
  • Hocheffizienter Kondensator mit großer Kühloberfläche
  • Innere Kühlfläche simuliert Schikanen
  • Äußere Kühlfläche verhindert Kriechen bei Flüssigkeiten mit niedrigem Siedepunkt
  • Lösbare Verbindungsstücke mit Schraubgewinde aus Kunststoff für die einfache und sichere Anbringung flexibler Schläuche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Surface area x 102m2: 3.0
350 mm
Borosilikatglas
205 mm
24/29
Davies-Kondensator