Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Kühlfallenkopf aus Borosilikatglas
Zum Einfrieren flüchtiger Stoffe und Dämpfe auf der kalten Oberfläche. Pyrex™ Quickfit™ Kühlfallenköpfe aus Borosilikatglas verhindern eine Beschädigung der Vakuumpumpen durch Materialien.
Marke: Pyrex™ MF28/52
106.90 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Freezes volatile materials and vapors onto the cold surface. Pyrex™ Quickfit™ Borosilicate Glass Cold Trap Head prevents materials from damaging vacuum pumps.
- Für die Verwendung in Vakuumsystemen
- Verhindert u. a., dass Dämpfe von flüchtigen Stoffen Pumpen beschädigen
- Anwenderfreundlich: - Tauchfalle in Dewargefäß mit Kältemittel, z. B. Trockeneis, eintauchen – flüchtige Stoffe, die das System passieren, werden auf der kalten Oberfläche eingefroren
Spezifikation
Kühlfallenoberteil | |
Borosilikatglas | |
Vakuumsysteme | |
34/35, 19/26 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14