Learn More
Quickfit™ Allihn-Kühler aus Borosilikatglas
Ideal für Refluxanwendungen.
180.00 CHF - 218.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Typ | Allihn Kondensator |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Rücklaufarbeiten |
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11338074
|
Quickfit
CX7/02/SC |
19/26 |
181.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11348074
|
Quickfit
CX7/03/SC |
24/29 |
188.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12030073
|
Quickfit
CX7/04/SC |
29/32 |
186.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11351845
|
Quickfit
CX7/05/SC |
34/35 |
180.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11371845
|
Quickfit
CX7/08/SC |
50/42 |
218.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11361845
|
Quickfit
CX7/06/SC |
40/38 |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Ideal für Refluxanwendungen.
- Die innere Tropfensektionen sorgen für eine größere Kühlfläche
- Mit abnehmbaren Schraubverbindungen aus Kunststoff zur einfachen und sicheren Befestigung von flexiblen Schläuchen
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Allihn Kondensator | |
Ideal für Rücklaufarbeiten |