Learn More
Quickfit™ Allihn-Kühler aus Borosilikatglas
Ideal für Refluxanwendungen.
Marke:  Quickfit CX7/06/SC
199.50 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11361845
  • 216.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ideal für Refluxanwendungen.
  • Die innere Tropfensektionen sorgen für eine größere Kühlfläche
  • Mit abnehmbaren Schraubverbindungen aus Kunststoff zur einfachen und sicheren Befestigung von flexiblen Schläuchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ideal für Rücklaufarbeiten
365 mm
Borosilikatglas
365 mm
40/38
Allihn Kondensator