Learn More
Quickfit™ Luftkühler aus Borosilikatglas
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Der QuickFit™ Borosilikatglas-Luftkondensator erzeugt Kondensation von Materialien mit Siedepunkten über 150 °C.
Marke:  Quickfit C2/22
48.21 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15517760
  • 50.75 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Einfache Kondensatoren für die Kondensierung von Materialien mit Siedepunkten über 150 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Für Kondensierung von Materialien mit Siedepunkte über 150 °C
1/Pckg.
Borosilikatglas
470 mm
19/26
Luftkondensator
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    46
    Stunden
    1
    Minuten
    30
    Sekunden
    47
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Luftkühler aus Borosilikatglas > Konusgröße: 19/26; Länge: 470 mm, effektive Länge: 400 mm