Learn More
Quickfit™ Luftkühler aus Borosilikatglas
Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass. Quickfit™ Borosilicate Glass Air Condenser creates condensation of materials with boiling points above 150°C.
Marke:  Quickfit C2/22
Artikelnummer. 12518865
  • 50.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Simple condensers for condensation of materials with boiling points above 150°C
Name des Produkts
Quickfit™ Luftkühler aus Borosilikatglas > Cone Size: 19/26; Length: 470mm; Effective Length: 400mm