Learn More
Thermo Scientific™ Extraktionskits für die QuEChERS AOAC 2007.01 Methode
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Extraktionskits für die QuEChERS AOAC 2007.01 Methode zur Vorbereitung komplexer Proben für die LC-MS- oder GC-MS-Analyse von Rückständen, Toxinen und anderen Kontaminanten.
135.00 CHF - 179.10 CHF
Spezifikation
Typ QuEChERS Extraktionskit
Verfahren QuEChERS-Probenvorbereitung für die AOAC 2007.01 Methode
Probengröße 15 g Probenmaterial
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Enthält Salt Composition Röhrchengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Enthält Salt Composition Röhrchengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
17339832
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
S1-15-AOAC-CH-KIT
QuEChERS AOAC Extraktionskit für 15 g Probenmaterial; 6 g MgSO4, 1,5 g NaOAc in Beuteln; Keramik-Homogenisatoren; leere 50-ml-Röhrchen; 50/Pk. Salze in Beuteln, Röhrchen, Keramik-Homogenisatoren 6 g MgSO4, 1,5 g NaOAc 50 ml
179.10 CHF
50 Packungen
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17349832
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
S1-15-AOAC-KIT
QuEChERS AOAC Extraktionskit für 15 g Probenmaterial, 6 g wasserfreies MgSO4, 1,5 g NaOAc in Beuteln, leere 50 ml Röhrchen, 50/Pk. Salze in Beuteln, Röhrchen 6 g wasserfreies MgSO4, 1,5 g NaOAc 50 ml
165.32 CHF
50 Packungen
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17359832
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
S1-15-AOAC-POT
QuEChERS AOAC Extraktionskit für 15 g Probenmaterial, 6 g MgSO4, 1,5 g NaOAC in Beuteln, ohne Röhrchen, 50/Packung. Salze in Beuteln 6 g MgSO4, 1,5 g NaOAC Keiner
135.00 CHF
50 Packungen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ QuEChERS Extraktionskits, um komplexe Probenmatrices wie Obst und Gemüse für die LC-MS- oder GC-MS-Analyse von Pestizidrückständen, Tierarzneimittelrückständen und Toxinen mit der AOAC 2007.01 Methode vorzubereiten. Unsere QuEChERS-Kits (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) enthalten vorgepackte, abgewogene Salze, Sorbentien und Puffer, die zur Optimierung Ihres Arbeitsablaufs, für eine hervorragende Rückgewinnung für eine Vielzahl von Analyten, zur Minimierung des Fehlerpotenzials, zur Einsparung von Zeit und Geld und zur Bereitstellung qualitativ hochwertiger, reproduzierbarer Ergebnisse entwickelt wurden.
Extraktionskits für die QuEChERS AOAC 2007.01 Methode
Extrahieren Sie die relevanten Analyten aus einer homogenisierten Probe unter Verwendung von Extraktionssalzen. Verwenden Sie diese Kits mit 10 g oder 15 g Proben. Wählen Sie aus:
  • Extraktionssalze in Beuteln, keine Röhrchen
  • Extraktionssalze in Beuteln mit 50-ml-Röhrchen
  • Extraktionssalze in Beuteln mit 50-ml-Röhrchen und Keramikhomogenisatoren
Chemikalien, die in der AOAC 2007.01 Methode verwendet werden
  • Acetonitril: Dient zur Durchführung einer einphasigen Extraktion an einer Probe
  • Wasserfreies MgSO4: Induziert die Phasentrennung zwischen dem Wassergehalt in der Probe und der Acetonitril-Schicht während der Trennung von Flüssigkeit und Flüssigkeit; entfernt das Restwasser aus der Probe während der dSPE
  • NaOAc: Puffert die Probe, um den pH-Wert zu stabilisieren
  • PSA: Primäres sekundäres Amin zum Entfernen polarer Matrixkomponenten, zitronensäurehaltiger Co-Extraktive und freier Fettsäuren aus der Probe während der dispersiven Festphasenextraktion
  • C18: Entfernt Fette, Sterole und andere unpolare Interferenzen aus der Probe
  • GCB: Graphitisiertes Kohlenstoffschwarz, entfernt Pigmente (nicht für die Verwendung mit planaren Pestiziden empfohlen)
Spezifikation
Spezifikation
QuEChERS Extraktionskit
QuEChERS-Probenvorbereitung für die AOAC 2007.01 Methode
15 g Probenmaterial
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Extraktionskits für die QuEChERS AOAC 2007.01 Methode