Learn More
Thermo Scientific™ Extraktionskits für die QuEChERS AOAC 2007.01 Methode
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Extraktionskits für die QuEChERS AOAC 2007.01 Methode zur Vorbereitung komplexer Proben für die LC-MS- oder GC-MS-Analyse von Rückständen, Toxinen und anderen Kontaminanten.
Marke:  Thermo Scientific™ S1-15-AOAC-POT
128.25 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17359832
  • 135.00 CHF / 50 Packungen
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ QuEChERS Extraktionskits, um komplexe Probenmatrices wie Obst und Gemüse für die LC-MS- oder GC-MS-Analyse von Pestizidrückständen, Tierarzneimittelrückständen und Toxinen mit der AOAC 2007.01 Methode vorzubereiten. Unsere QuEChERS-Kits (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) enthalten vorgepackte, abgewogene Salze, Sorbentien und Puffer, die zur Optimierung Ihres Arbeitsablaufs, für eine hervorragende Rückgewinnung für eine Vielzahl von Analyten, zur Minimierung des Fehlerpotenzials, zur Einsparung von Zeit und Geld und zur Bereitstellung qualitativ hochwertiger, reproduzierbarer Ergebnisse entwickelt wurden.
Extraktionskits für die QuEChERS AOAC 2007.01 Methode
Extrahieren Sie die relevanten Analyten aus einer homogenisierten Probe unter Verwendung von Extraktionssalzen. Verwenden Sie diese Kits mit 10 g oder 15 g Proben. Wählen Sie aus:
  • Extraktionssalze in Beuteln, keine Röhrchen
  • Extraktionssalze in Beuteln mit 50-ml-Röhrchen
  • Extraktionssalze in Beuteln mit 50-ml-Röhrchen und Keramikhomogenisatoren
Chemikalien, die in der AOAC 2007.01 Methode verwendet werden
  • Acetonitril: Dient zur Durchführung einer einphasigen Extraktion an einer Probe
  • Wasserfreies MgSO4: Induziert die Phasentrennung zwischen dem Wassergehalt in der Probe und der Acetonitril-Schicht während der Trennung von Flüssigkeit und Flüssigkeit; entfernt das Restwasser aus der Probe während der dSPE
  • NaOAc: Puffert die Probe, um den pH-Wert zu stabilisieren
  • PSA: Primäres sekundäres Amin zum Entfernen polarer Matrixkomponenten, zitronensäurehaltiger Co-Extraktive und freier Fettsäuren aus der Probe während der dispersiven Festphasenextraktion
  • C18: Entfernt Fette, Sterole und andere unpolare Interferenzen aus der Probe
  • GCB: Graphitisiertes Kohlenstoffschwarz, entfernt Pigmente (nicht für die Verwendung mit planaren Pestiziden empfohlen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
QuEChERS AOAC Extraktionskit für 15 g Probenmaterial, 6 g MgSO4, 1,5 g NaOAC in Beuteln, ohne Röhrchen, 50/Packung.
Salze in Beuteln
6 g MgSO4, 1,5 g NaOAC
Keiner
QuEChERS Extraktionskit
QuEChERS-Probenvorbereitung für die AOAC 2007.01 Methode
15 g Probenmaterial
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Extraktionskits für die QuEChERS AOAC 2007.01 Methode >