Learn More
Thermo Scientific™ QuEChERS Aufreinigungskits für die AOAC 2007.01 Methode
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Aufreinigungskits für die QuEChERS AOAC 2007.01 Methode zur Vorbereitung komplexer Proben für die LC-MS- oder GC-MS-Analyse von Rückständen, Toxinen und anderen Kontaminanten.
116.66 CHF - 349.03 CHF
Spezifikation
Typ | QuEChERS Aufreinigungskit |
---|---|
Enthält | Salze in vorgefüllten Röhrchen |
Verfahren | QuEChERS-Probenvorbereitung für die AOAC 2007.01 Methode |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Salt Composition | Probentyp | Röhrchengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Salt Composition | Probentyp | Röhrchengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17369832
|
Thermo Scientific™
S2-15-ALL-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Aufreinigungskit; 400 mg PSA, 400 mg C18, 45 mg GCB, 1200 mg wasserfreies MgSO4, vorgefüllt in 15-ml-Röhrchen; 50/Pk. | 400 mg PSA, 400 mg C18,400 mg GCB, 1200 mg wasserfreies MgSO4 | Alle Lebensmittelarten | 15 ml |
169.93 CHF
50 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17399832
|
Thermo Scientific™
S2-15-FW-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Aufreinigungskit; 400 mg PSA, 400 mg C18, 1200 mg wasserfreies MgSO4, vorgefüllt in 15-ml-Röhrchen; 50/Pk. | 400 mg PSA, 400 mg C18, 1200 mg wasserfreies MgSO4 | Obst und Gemüse mit Fetten und Wachsen | 15 ml |
146.95 CHF
50 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17329842
|
Thermo Scientific™
S2-15-GFV-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Aufreinigungskit; 400 mg PSA, 1200 mg wasserfreies MgSO4, vorgefüllt in 15-ml-Röhrchen; 50/Pk. | 400 mg PSA, 1200 mg wasserfreies MgSO4 | Obst und Gemüse allgemein | 15 ml |
116.66 CHF
50 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17399842
|
Thermo Scientific™
S2-15-OTH-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Aufreinigungskit; 150 mg C18, 900 mg MgSO4, vorgefüllt in 15-ml-Röhrchen; 50/Pk. | 150 mg C18, 900 mg MgSO4 | Andere Lebensmittel | 15 ml |
120.33 CHF
50 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17329852
|
Thermo Scientific™
S2-15-P-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Aufreinigungskit; 400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4, vorgefüllt in 15-ml-Röhrchen; 50/Pk. | 400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4 | Pigmentiertes Obst und Gemüse | 15 ml |
349.03 CHF
50 Packungen |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17359852
|
Thermo Scientific™
S2-2-ALL-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Aufreinigungskit; 50 mg PSA, 50 mg C18, 7,5 mg GCB, 150 mg MgSO4 in 2-ml-Röhrchen vorgefüllt; 100/Pk. | 50 mg PSA, 50 mg C18, 7,5 mg GCB, 150 mg MgSO4 | Alle Lebensmittelarten | 2 ml |
190.13 CHF
100 Packungen |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17369852
|
Thermo Scientific™
S2-2-FW-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC-Aufreinigungskit; 50 mg PSA, 50 mg C18, 150 mg wasserfreies MgSO4, vorgefüllt in 2-ml-Röhrchen; 100 Stk./Packung | 50 mg PSA, 50 mg C18, 150 mg wasserfreies MgSO4 | Obst und Gemüse mit Fetten und Wachsen | 2 ml |
144.83 CHF
100 Packungen |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17389852
|
Thermo Scientific™
S2-2-GFV-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Aufreinigungskit; 50 mg PSA, 150 mg wasserfreies MgSO4 in vorgefüllten 2-ml-Röhrchen; 100/Pk. | 50 mg PSA, 150 mg wasserfreies MgSO4 | Obst und Gemüse allgemein | 2 ml |
128.59 CHF
100 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17319862
|
Thermo Scientific™
S2-2-OTH-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC-Aufreinigungskit; 25 mg C18, 150 mg MgSO4, vorgefüllt in 2-ml-Röhrchen; 100 Stk./Packung | 25 mg C18, 150 mg MgSO4 | Andere Lebensmittel | 2 ml |
124.91 CHF
100 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17329862
|
Thermo Scientific™
S2-2-P-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Aufreinigungskit; 50 mg PSA, 50 mg GCB, 150 mg MgSO4, vorgefüllt in 2-ml-Röhrchen; 100 Stk./Packung | 50 mg PSA, 50 mg GCB, 150 mg MgSO4 | Pigmentiertes Obst und Gemüse | 2 ml |
192.88 CHF
100 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17349862
|
Thermo Scientific™
S2-2-PF-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Aufreinigungskit; 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB, 150 mg wasserfreies MgSO4, vorgefüllt in 2-ml-Röhrchen; 100 Stk./Packung | 50 mg PSA, 50 mg C18,400 mg GCB, 150 mg wasserfreies MgSO4 | Pigmentiertes Obst und Gemüse mit Fett | 2 ml |
214.00 CHF
100 Packungen |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ QuEChERS Aufreinigungskits zur Herstellung komplexer Probenmatrices wie Obst und Gemüse für die LC-MS- oder GC-MS-Analyse von Pestizidrückständen, Tierarzneimittelrückständen und Toxinen mit der AOAC 2007.01 Methode. Unsere QuEChERS-Kits (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) enthalten vorgepackte, abgewogene Salze, Sorbentien und Puffer, die zur Optimierung Ihres Arbeitsablaufs, für eine hervorragende Rückgewinnung für eine Vielzahl von Analyten, zur Minimierung des Fehlerpotenzials, zur Einsparung von Zeit und Geld und zur Bereitstellung qualitativ hochwertiger, reproduzierbarer Ergebnisse entwickelt wurden.
QuEChERS Aufreinigungskits für die AOAC 2007.01 Methode
Diese Kits verwenden dispersive Festphasenextraktion (dSPE) zur Aufreinigung der während der Extraktion gewonnenen Überstände. Aufreinigungskits sind in vorgefüllten 2- und 15-ml-Röhrchen für folgende Matrices erhältlich: Allgemeine Obst- und Gemüsesorten, pigmentierte Früchte und Gemüse, fett- und wachshaltige Obst- und Gemüsesorten sowie alle anderen Lebensmittelarten.
Chemikalien, die in der AOAC 2007.01 Methode verwendet werden
- Acetonitril: Dient zur Durchführung einer einphasigen Extraktion an einer Probe
- Wasserfreies MgSO4: Induziert die Phasentrennung zwischen dem Wassergehalt in der Probe und der Acetonitril-Schicht während der Trennung von Flüssigkeit und Flüssigkeit; entfernt das Restwasser aus der Probe während der dSPE
- NaOAc: Puffert die Probe, um den pH-Wert zu stabilisieren
- PSA: Primäres sekundäres Amin zum Entfernen polarer Matrixkomponenten, zitronensäurehaltiger Co-Extraktive und freier Fettsäuren aus der Probe während der dispersiven Festphasenextraktion
- C18: Entfernt Fette, Sterole und andere unpolare Interferenzen aus der Probe
- GCB: Graphitisiertes Kohlenstoffschwarz, entfernt Pigmente (nicht für die Verwendung mit planaren Pestiziden empfohlen)
Spezifikation
QuEChERS Aufreinigungskit | |
Salze in vorgefüllten Röhrchen | |
QuEChERS-Probenvorbereitung für die AOAC 2007.01 Methode |