Learn More
Thermo Scientific™ QuEChERS Aufreinigungskits für die AOAC 2007.01 Methode
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Aufreinigungskits für die QuEChERS AOAC 2007.01 Methode zur Vorbereitung komplexer Proben für die LC-MS- oder GC-MS-Analyse von Rückständen, Toxinen und anderen Kontaminanten.
Marke: Thermo Scientific™ S2-15-OTH-AOAC-KIT
119.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ QuEChERS Aufreinigungskits zur Herstellung komplexer Probenmatrices wie Obst und Gemüse für die LC-MS- oder GC-MS-Analyse von Pestizidrückständen, Tierarzneimittelrückständen und Toxinen mit der AOAC 2007.01 Methode. Unsere QuEChERS-Kits (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) enthalten vorgepackte, abgewogene Salze, Sorbentien und Puffer, die zur Optimierung Ihres Arbeitsablaufs, für eine hervorragende Rückgewinnung für eine Vielzahl von Analyten, zur Minimierung des Fehlerpotenzials, zur Einsparung von Zeit und Geld und zur Bereitstellung qualitativ hochwertiger, reproduzierbarer Ergebnisse entwickelt wurden.
QuEChERS Aufreinigungskits für die AOAC 2007.01 Methode
Diese Kits verwenden dispersive Festphasenextraktion (dSPE) zur Aufreinigung der während der Extraktion gewonnenen Überstände. Aufreinigungskits sind in vorgefüllten 2- und 15-ml-Röhrchen für folgende Matrices erhältlich: Allgemeine Obst- und Gemüsesorten, pigmentierte Früchte und Gemüse, fett- und wachshaltige Obst- und Gemüsesorten sowie alle anderen Lebensmittelarten.
Chemikalien, die in der AOAC 2007.01 Methode verwendet werden
- Acetonitril: Dient zur Durchführung einer einphasigen Extraktion an einer Probe
- Wasserfreies MgSO4: Induziert die Phasentrennung zwischen dem Wassergehalt in der Probe und der Acetonitril-Schicht während der Trennung von Flüssigkeit und Flüssigkeit; entfernt das Restwasser aus der Probe während der dSPE
- NaOAc: Puffert die Probe, um den pH-Wert zu stabilisieren
- PSA: Primäres sekundäres Amin zum Entfernen polarer Matrixkomponenten, zitronensäurehaltiger Co-Extraktive und freier Fettsäuren aus der Probe während der dispersiven Festphasenextraktion
- C18: Entfernt Fette, Sterole und andere unpolare Interferenzen aus der Probe
- GCB: Graphitisiertes Kohlenstoffschwarz, entfernt Pigmente (nicht für die Verwendung mit planaren Pestiziden empfohlen)
Spezifikation
QuEChERS AOAC Aufreinigungskit; 150 mg C18, 900 mg MgSO4, vorgefüllt in 15-ml-Röhrchen; 50/Pk. | |
Salze in vorgefüllten Röhrchen | |
150 mg C18, 900 mg MgSO4 | |
15 ml |
QuEChERS Aufreinigungskit | |
QuEChERS-Probenvorbereitung für die AOAC 2007.01 Methode | |
Andere Lebensmittel |