Learn More
Invitrogen™ Qubit and Quant-it Assay Kit Standards
Erzielen Sie eine präzise Quantifizierung von dsDNA- oder RNA-Proben mit eigenständigen Qubit-Nukleinsäurestandards.
58.00 CHF - 107.00 CHF
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15880210
|
Invitrogen™
Q33233 |
1X dsDNA HS Assay Lambda-Standard |
85.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15948140
|
Invitrogen™
Q33235 |
Qubit RNA IQ Standards |
88.75 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15958140
|
Invitrogen™
Q33236 |
Qubit RNA XR Standard |
88.75 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15982324
|
Invitrogen™
Q33236 |
Qubit RNA XR Standard | N/A | |||||||
17129625
|
Invitrogen™
Q33263 |
Qubit 1 x dsDNA BR Lambda-Standards |
107.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Erzielen Sie eine präzise Quantifizierung von dsDNA- oder RNA-Proben mit eigenständigen Qubit-Nukleinsäurestandards. Die Qubit-Standards können in Verbindung mit verschiedenen Assay-Kits zur Qubit- oder Quant-iT-Nukleinsäurenquantifizierung verwendet werden und bieten eigenständige Versionen des Kit-Standards für die Durchführung zusätzlicher Assays.
Qubit 1X dsDNA HS Assay Lambda StandardDer Qubit 1X dsDNA HS Assay Lambda Standard kann entweder mit Qubit 1X dsDNA HS Assay-Kits, Qubit dsDNA HS Assay-Kits oder den entsprechenden Quant-iT Assay-Kits verwendet werden. Die Standards werden mit der gleichen Konzentration wie der höchste dsDNA-Standard (10 ng/µl) in den Quant-iT Assay-Kits geliefert und können in die Standardserie verdünnt werden.
Qubit 1X dsDNA BR-Standards
Qubit 1X dsDNA BR (Broad Range) Standards können entweder mit Qubit 1X dsDNA BR Assay-Kits, Qubit dsDNA BR Assay-Kits oder den entsprechenden Quant-iT Assay-Kits verwendet werden. Die Qubit 1X dsDNA BR-Standards umfassen Standards mit zwei Konzentrationen, 0 und 100 ng/µl. Der hohe Standard entspricht der gleichen Konzentration wie der höchsten Konzentration des dsDNA-Standards in den Quant-iT Assay-Kits und kann in die Standardserie verdünnt werden.
Qubit RNA XR Assay-RNA-Standard
Qubit RNA XR Standard kann mit dem Qubit RNA XR Assay-Kit oder dem Quant-iT RNA XR Assay-Kit verwendet werden. Es wird mit der gleichen Konzentration wie der höchste Konzentration-RNA-Standard im Quant-iT RNA XR Assay-Kit geliefert und kann in die Standardserie verdünnt werden. Dieser Standard kann nicht als Ersatz für den großen und/oder strukturierten Standard im Qubit RNA IQ Assay verwendet werden.
Qubit RNA IQ Assay Standards
Qubit RNA XR Standard kann entweder mit dem Qubit RNA XR Assay-Kit oder dem Quant-iT RNA XR Assay-Kit verwendet werden. Es wird mit der gleichen Konzentration wie der höchsten Konzentration des RNA-Standards (8000 ng/µl) im Quant-iT RNA XR Assay-Kit geliefert und kann in die Standardserie verdünnt werden. Dieser Standard kann nicht als Ersatz für den großen und/oder strukturierten Standard im Qubit RNA IQ Assay verwendet werden.
Hinweis: Verwenden Sie dünnwandige, klare 0,5 ml-PCR-Röhrchen (Kat. Nr. Q32856) für das Qubit 4 Fluorometer und 8 x 200 μl-Röhrchenstreifen (Bestell- Nr. Q33252) für das Qubit Flex Fluorometer.
Spezifikation
Qubit |