Learn More
Invitrogen™ Qubit and Quant-it Assay Kit Standards
Erzielen Sie eine präzise Quantifizierung von dsDNA- oder RNA-Proben mit eigenständigen Qubit-Nukleinsäurestandards.
Marke:  Invitrogen™ Q33236
64.41 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15958140
  • 84.75 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erzielen Sie eine präzise Quantifizierung von dsDNA- oder RNA-Proben mit eigenständigen Qubit-Nukleinsäurestandards. Die Qubit-Standards können in Verbindung mit verschiedenen Assay-Kits zur Qubit- oder Quant-iT-Nukleinsäurenquantifizierung verwendet werden und bieten eigenständige Versionen des Kit-Standards für die Durchführung zusätzlicher Assays.
Qubit 1X dsDNA HS Assay-Lambda-Standard und Qubit 1X dsDNA BR Standards
Qubit 1X dsDNA HS Assay-Lambda-Standard kann entweder mit Qubit 1X dsDNA HS Assaykits oder mit Qubit dsDNA HS Assaykits verwendet werden. Qubit 1X dsDNA BR (Broad Range) Standards können mit Qubit 1X dsDNA BR Assaykits oder mit Qubit dsDNA BR Assaykits verwendet werden.
Qubit RNA XR Assay-RNA-Standard
Qubit RNA XR Standard kann mit dem Qubit RNA XR Assaykit oder dem Quant-iT RNA XR Assaykit verwendet werden. Es wird mit der gleichen Konzentration wie der höchste Konzentration-RNA-Standard im Quant-iT RNA XR Assay-Kit geliefert und kann in die Standardserie verdünnt werden. Dieser Standard kann nicht als Ersatz für den großen und/oder strukturierten Standard im Qubit RNA IQ Assay verwendet werden.
Qubit RNA IQ Assay-Standards
Qubit RNA IQ Assaystandards sind für den Einsatz mit dem Qubit RNA IQ Assaykit konzipiert. Es werden ausreichende Mengen des kleinen und großen und/oder strukturierten RNA-Standards geliefert, um eine IQ-Standardkurve für bis zu 500 Proben zu erstellen. Die RNA IQ Standards sind für die Messung des RNA-Abbaus bestimmt und nicht mit den Standards anderer RNA-Quantifizierungsassays austauschbar, einschließlich der Qubit RNA HS, BR oder XR Assaykits.
Hinweis: Verwenden Sie dünnwandige, klare 0,5 ml-PCR-Röhrchen (Kat. Nr. Q32856) für das Qubit 4 Fluorometer und 8 x 200 µl-Röhrchenstreifen (Kat. Nr. Q33252) für das Qubit Flex Fluorometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Qubit™ XR Assay – RNA Standard, 5 x 220 μL at 8 μg/μL in citrate buffer
Store at ≤-70°C
Qubit Fluorometer oder Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Qubit RNA XR Standard
Trockeneis
8000 ng/μl
Qubit
5 each
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Qubit and Quant-it Assay Kit Standards > Type: Qubit RNA XR Standard